Key Documents
433462
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H19ClN8Si
Número CAS:
Peso molecular:
591.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
λmax
695 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)