Documentos Principais
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
280.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
environmental standard
Ensaio
99%
pf
101-103 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
chave InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)