Key Documents
429635
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
environmental standard
Ensaio
99%
pf
117-119 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
chave InChI
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)