Documentos Principais
42198
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,5-Dinitro-N-(1-phenylethyl)benzamide
for chiral derivatization
Sinônimo(s):
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-methylbenzylamine, (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCOC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
315.28
Beilstein:
3627249
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
atividade óptica
[α]20/D +47±2°, c = 0.9% in acetone
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
pf
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N3O5/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)16-15(19)12-7-13(17(20)21)9-14(8-12)18(22)23/h2-10H,1H3,(H,16,19)/t10-/m0/s1
chave InChI
ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)