41663
1,3-Dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisilazane
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetraphenyl-1,3-dimethyldisilazane, TPDMDS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
solid
pf
87-89 °C (lit.)
87-89 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](N[Si](C)(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H27NSi2/c1-28(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)27-29(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22,27H,1-2H3
chave InChI
YFONAHAKNVIHPT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs