41611
Cyclohexanecarboxylic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Hexahydrobenzoic acid
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
232-233 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
chave InChI
NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)