Documentos Principais
41081
Supelco
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
reference material
Sinônimo(s):
Articaine impurity I (PhEur), 3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
85-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
chave InChI
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew Jefferson et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-08)
Sindbis virus (SINV) infection induces eIF2α phosphorylation, which leads to stress granule (SG) assembly. SINV infection also stimulates autophagy, which has an important role in controlling the innate immune response. The importance of autophagy to virus-induced translation arrest is not