40775
Nano Silica Gel Adamant™ on TLC Plates
glass plates
Sinônimo(s):
Silica Gel Nano Adamant™ on TLC Plates
About This Item
Formulário
glass plates
Características
binder Organic
fluorescent indicator: no
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
5 cm × 5 cm
espessura da camada
200 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)