40262
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥98.0%
Sinônimo(s):
1,1-Dibutoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibutoxytrimethylamine
About This Item
Ensaio
≥98.0%
qualidade
for esterification of fatty acids
índice de refração
n20/D 1.417
p.e.
93 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
chave InChI
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)