Documentos Principais
39833
Supelco
3,3-Dimethyl-1-butene
analytical standard
Sinônimo(s):
Neohexene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1697101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
6.96 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
p.e.
41 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)