39363
Sodium 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-DL-lactate
analytical standard
Sinônimo(s):
α,3,4-Trihydroxybenzenepropanoic acid sodium salt, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid sodium salt
About This Item
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤12.0% water
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?