Documentos Principais
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N2S
Número CAS:
Peso molecular:
280.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
chave InChI
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)