Documentos
38828
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9F3O4
Número CAS:
Peso molecular:
274.19
Beilstein:
8327618
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.0% (TLC)
pf
158-159 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 358 nm; λem 490 nm in DMSO
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(c2cc1OC)C(F)(F)F
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.