Documentos Principais
381888
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarbonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
C10H6(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
Beilstein:
2574929
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
253-255 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
chave InChI
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor to a new molecular semiconductor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 442-442 (1991)
Maxim A Faraonov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3547-3555 (2017-02-28)
Crystalline anionic salts of titanyl macrocycles with acceptor substituents or an extended π-system have been obtained for the first time: (PPN