Key Documents
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.24
Beilstein:
284563
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)