37879
Azulene
analytical standard
Sinônimo(s):
Bicyclo[5.3.0]decapentaene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
242 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
chave InChI
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)