Documentos Principais
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41113319
aplicação(ões)
environmental
general analytical
Descrição geral
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Informações legais
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)