37426
AQUANAL™-plus magnesium (Mg) 100-1500 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
uso
sufficient for 60 tests
faixa de medição
10-1000 mg/L (photometric, Spectro 3)
100-1500 mg/L (color chart)
aplicação(ões)
environmental
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Formation of a red dye with reagent according to Mann and Yoe
Gradation (color chart)
0 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/L (Mg2+)
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)