Documentos Principais
37209
Supelco
Chromate test kit Quantofix®
3-100 mg/L (CrO42-)
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chromate
faixa de medição
3-100 mg/L (CrO42-)
aplicação(ões)
environmental
método de detecção
colorimetric
Descrição geral
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
110012
Informações legais
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)