Documentos Principais
371823
Sigma-Aldrich
Styryl 7
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
2-(4-[Dimethylaminophenyl]-1,3-butadienyl)-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate salt, 2-[4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadienyl]-3-ethylbenzothiazolium p-toluenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H30N2O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
506.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 95%
pf
215 °C (dec.) (lit.)
λmax
565 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC[n+]2c(\C=C\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)sc4ccccc24
Aplicação
Suitable as a laser dye
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)