Key Documents
37079
Supelco
Phenmedipham-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Ethoxycarbonylaminophenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Ethoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Ethyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
314.34
Beilstein:
2397745
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
chave InChI
MVEFZZKZBYQFPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)