Documentos Principais
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H20N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
very deep yellow
pf
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)