Documentos Principais
36701
Supelco
2,3-Dichloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
162.02
Beilstein:
472027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.597 (lit.)
p.e.
252 °C (lit.)
pf
20-25 °C (lit.)
densidade
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
chave InChI
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)