36691
Dicyclopentadiene
purum, ≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥95.0% (GC)
contém
~0.05% 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.511
pb
170 °C (lit.)
pf
33 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
chave InChI
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?