Key Documents
366838
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H61BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
613.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 95%
pf
236-238 °C (lit.)
λmax
480 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)