36517
Flurochloridon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
descrição
mixture of isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CC(CCl)C(Cl)C2=O
InChI
1S/C12H10Cl2F3NO/c13-5-7-6-18(11(19)10(7)14)9-3-1-2-8(4-9)12(15,16)17/h1-4,7,10H,5-6H2
chave InChI
OQZCSNDVOWYALR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?