Documentos Principais
362522
Sigma-Aldrich
4-Sulfophthalic acid triammonium salt
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
H4NO3SC6H3-1,2-(CO2NH4)2
Número CAS:
Peso molecular:
297.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Impurezas
<25% 3-sulfophthalic acid, triammonium salt
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H6O7S.H3N/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15);1H3
chave InChI
KOLYQQQBGYNKNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)