36175
Napropamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
73-78 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)