36164
Metoxuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
124-127 °C
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1Cl
InChI
1S/C10H13ClN2O2/c1-13(2)10(14)12-7-4-5-9(15-3)8(11)6-7/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
chave InChI
DSRNRYQBBJQVCW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?