36122
Butoxycarboxim
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)O\N=C(/C)C(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-5(6(2)14(4,11)12)9-13-7(10)8-3/h6H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+
chave InChI
CTJBHIROCMPUKL-WEVVVXLNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?