Documentos
35397
Supelco
Bromchlorbuterol hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-3-bromo-5-chlorophenyl)-2-tert-butylaminoethanol hydrochloride, Bromoclenbuterol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BrClN2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
358.10
Beilstein:
6881138
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18BrClN2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
chave InChI
OWADKUMVZPHSHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.