Documentos
34855-M
Sigma-Aldrich
Ciclo-hexano
suitable for HPLC, ≥99.7%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
forma
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
9 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0005%
transmitância
220 nm, ≥20%
230 nm, ≥50%
235 nm, ≥80%
255 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
4-7 °C (lit.)
densidade
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 255 nm Amax: ≤0.01
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
chave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Important notice
  • The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.