34800
2,6-Di-tert-butylphenol
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
pb
253 °C (lit.)
pf
34-37 °C (lit.)
34-37 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
chave InChI
DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
227.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?