Documentos Principais
34765
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
~0.75 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]2Mg
Número CAS:
Peso molecular:
138.53
Beilstein:
3535184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
~0.75 M in diethyl ether
densidade
0.749 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for preparing other symmetrical magnesium compounds R2Mg
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)