Key Documents
34551
Supelco
Dichlorprop-isooctyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-DP isooctyl ester, Dichlorprop-isooctyl ester, Isooctyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24Cl2O3
Número CAS:
Peso molecular:
347.28
Número CE:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)