34546
2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
DEAMPY, 2-(Diethylamino)-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-(Diethylamino)-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one, 2-(Diethylamino)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=NC(N(CC)CC)=NC(C)=C1
InChI
1S/C9H15N3O/c1-4-12(5-2)9-10-7(3)6-8(13)11-9/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11,13)
chave InChI
NQCPECCCWDWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)