Documentos
34524
Supelco
Ethyl butylacetylaminopropionate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-[Acetyl(butyl)amino]propionic acid ethyl ester, N-Acetyl-N-butyl-β-alanine ethyl ester, Ethyl 3-(N-acetyl-N-butylamino)propionate, Ethyl 3-(N-butylacetamido)propionate, Ethyl 3-[acetyl(butyl)amino]propanoate, Ethyl N-acetyl-N-butyl-β-alaninate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Beilstein:
11343172
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C11H21NO3/c1-4-6-8-12(10(3)13)9-7-11(14)15-5-2/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
VZRKEAFHFMSHCD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.