Documentos Principais
34512
Supelco
Flufenacet Metabolite FOE5043
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
({2-[(4-Fluorophenyl)(isopropyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16FNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
301.33
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(N(C(C)C)C(CS(CC(O)=O)=O)=O)C=C1
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)