34347
Furmecyclox
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-Cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CON(C1CCCCC1)C(=O)c2cc(C)oc2C
InChI
1S/C14H21NO3/c1-10-9-13(11(2)18-10)14(16)15(17-3)12-7-5-4-6-8-12/h9,12H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
QTDRLOKFLJJHTG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)