34183
(S)-3-Anilino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(5S)-5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione, Fenamidone Metabolite
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21)/t16-/m0/s1
chave InChI
KTUBSXMBPVHJQY-INIZCTEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?