34137
Diacetoxyscirpenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,15-triol-4,15-diacetate solution, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-12,13 epoxy-trichothec-9-ene solution, Anguidin solution, DAS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C19H26O7/c1-10-5-6-18(8-23-11(2)20)13(7-10)26-16-14(22)15(25-12(3)21)17(18,4)19(16)9-24-19/h7,13-16,22H,5-6,8-9H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m1/s1
chave InChI
AUGQEEXBDZWUJY-ZLJUKNTDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?