Documentos Principais
33910
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetylene dibromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCH=CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
185.85
Beilstein:
1719351
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.542
p.e.
107-110 °C (lit.)
densidade
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br\C=C\Br
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)