Key Documents
33852
Supelco
Decanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinônimo(s):
Caprinaldehyde-2,4-DNPH, Decyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)8CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
336.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC/CHN)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Características
standard type calibration
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
100-104 °C
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
chave InChI
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)