Documentos Principais
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
Sinônimo(s):
Mercuric acetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Hg
Número CAS:
Peso molecular:
318.68
Beilstein:
3563831
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
97%
pf
179-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)