Documentos Principais
33652
Supelco
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one
analytical standard
Sinônimo(s):
ITX-d7
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.423,00
R$ 4.423,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.423,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D7H7OS
Número CAS:
Peso molecular:
261.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 4.423,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
chave InChI
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one may be used as an internal standard for the analysis of UV ink photoinitiators in packaged food using QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient temperature coupled to tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala H, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(3), 459-466 (2011)