Documentos Principais
33563
Supelco
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol-13C6, 4-tert-OP1EO-13C6
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 3.643,00
R$ 3.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 3.643,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C10H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
chave InChI
JYCQQPHGFMYQCF-FQPQTBQFSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 solution is an analytical standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.