Documentos Principais
334138
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt hydrate
97%
Sinônimo(s):
ET(1)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H21NO · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
399.48 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
193-195 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)-[n+]2c(cc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C29H21NO.H2O/c31-27-18-16-26(17-19-27)30-28(23-12-6-2-7-13-23)20-25(22-10-4-1-5-11-22)21-29(30)24-14-8-3-9-15-24;/h1-21H;1H2
chave InChI
HQSBVGMHCCDFTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)