Documentos Principais
33254
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 diethoxylate solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxyl-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 4-tert-OP2EO-D2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D2H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6D,7D
chave InChI
LBCZOTMMGHGTPH-QFIQSOQBSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 diethoxylate is an analytical standard used for the quantification of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.