33028
Cyanofenphos solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
chave InChI
LRNJHZNPJSPMGK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry (LC-Orbitrap-MS).
- Animal samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Agricultural products by GC-MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)