Documentos Principais
32962
Supelco
3-Acetyldeoxynivalenol-13C17 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Acetyl-DON 13C labeled
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C17H22O7
Número CAS:
Peso molecular:
355.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
25 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
alteração de massa
M+17
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](=O)O[13C@@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH3])[13C@]3([13CH2]O3)[13C@@H]1O[13C@@H]4[13CH]=[13C]([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](O)[13C@]24[13CH2]O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
chave InChI
ADFIQZBYNGPCGY-CJTIMMQGSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)